VWR®, Testzeven, 76×22 mm
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
510-3611EA 897 EUR
510-3611 510-3612 510-3613 510-3614 510-3615 510-3616 510-3617 510-3618 510-3619 510-3620 510-3621 510-3622 510-3623 510-3624 510-3625 510-3626 510-3627 510-3628 510-3629 510-3630 510-3631 510-3632 510-3633 510-3634 510-3635 510-3636 510-3637 510-3638 510-3639 510-3640 510-3641 510-3642 510-3643 510-3644 510-3645 510-3646 510-3647 510-3648 510-3649 510-3650 510-3651 510-3652 510-3653 510-3654 510-3655 510-3656 510-3657 510-3658 510-3659 510-3660 510-3661 510-3814 510-3815 510-3816
VWR®, Testzeven, 76×22 mm
Zeven Testzeven
Frame: Roestvrij staal; geweven draaddoek: Roestvrij staal, ISO 3310, ASTM E11, BS 410, AFNOR.
Optioneel: Keuringscertificaat van kalibratie 3,1 volgens DIN EN 10204 met meetresultaten van een specifieke test.
Zeven en accessoires van andere afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.
Voor een volledig overzicht kunt u terecht op www.vwr.com.
Alle zeven worden geleverd met serienummer en een certificaat van overeenstemming met de order 2,1 volgens DIN EN 10204. Verdere certificaten en kalibratiediensten zijn beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Avantor-More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable