VWR®, Büchner-trechters
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
511-0049EA 45.4 EUR
511-0049 511-0069 511-0068 511-0067 511-0066 511-0065 511-0059 511-0058 511-0057 511-0055 511-0048 511-0075 511-0056
VWR®, Büchner-trechters
Trechters Filtertrechters Büchner-trechters
Wit geglazuurd porselein.
Voor papieren of membraanfiltratieschijven.