Afdekfilms en folie voor microplaten, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
7704-0001
512-1087EA 91 EUR
512-1087
Afdekfilms en folie voor microplaten, Whatman™
Afdichtingen Afdichtingen van microtiterplaten
De afdichtingen worden gebruikt om de vochtigheid te regelen en de verdamping van monsters te verminderen. Ze voorkomen morsen en besmetting.
  • Koudsluitende dichtingen uit helder polyester of PP zijn zelfklevend met een inert kleefmiddel
  • Heetsluitende dichtingen zijn uitsluitend geschikt voor PP-microplaten en worden aangebracht met behulp van hitte en druk