Microglasvezelfilters zonder bindmiddel, klasse GF/D, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
1823-010 1823-021 1823-024 1823-025 1823-035 1823-047 1823-055 1823-070 1823-090 1823-110 1823-125 1823-142 1823-150 1823-257 1823-915 1823-007 1823-042
512-0427EA 39.4 EUR
512-0427 513-5251 513-5252 513-5235 513-5253 513-5236 513-5255 513-5237 513-5238 513-5239 513-5240 513-0091 516-2421 516-2423 513-5271 512-0666 513-5254
Microglasvezelfilters zonder bindmiddel, klasse GF/D, Whatman™
Filters Glasvezelfilters
Deze borosilicaatglazen filters zijn filters met fijne membranen die ook kunnen dienen als voorfilter bij gebruik met GF/B.
  • Dikke filtermedia
  • Goede laadcapaciteit
  • Geschikt voor de meeste filterhouders
  • Bindmiddelvrij