Spuitfilters, Acrodisc®, glasvezel
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
4523 4529 AP-4523 AP-4527 AP-4529 AP-4140 AP-4141 AP-4142 AP-4143
514-4027EA 136 EUR
514-4027 516-7668 514-4072 514-0479 514-4074 514-1440 514-1441 514-1442 514-1443
Spuitfilters, Acrodisc®, glasvezel
Filters Spuitfilters
Maximale doorvoer van moeilijk te filteren monsters. Minder verstoppingen, apart te gebruiken of in serie met een eindmembraanfilter om stroomsnelheid en doorvoer te verhogen.
Borosilicaat-glasvezelmembraan, PP-behuizing.