Vacuümfiltratiesystemen met flesdop, VacuCap®, Supor®-membraan
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
4621 4622 4624 4632 4634 TA4622 TA4632 4628 4631 4638
515-0012EA 227 EUR
515-0012 515-0013 515-0014 515-0017 515-0018 516-9812 516-9813 515-0015 515-0016 515-0019
Vacuümfiltratiesystemen met flesdop, VacuCap®, Supor®-membraan
Filters Flesfilters
Supor® hydrofiel polyethersulfon (PES)-membraan; behuizing van polypropyleen. Met het VacuCap®-filtratieproduct hoeft u de trechter niet meer constant te vullen met traditionele flesdopfilters omdat er direct uit het mengreservoir wordt gezogen. Het gepatenteerde compacte ontwerp past op diverse verzamelbakken, heeft minder opslagruimte in laboratoria nodig en vermindert afval. Het Supor®-membraan in de VacuCap® 60- en VacuCap® 90-apparaten zorgt voor een hoog debiet voor snelle vacuümfiltratie van 100 ml tot 5 liter aan waterige oplossingen en kan worden geleverd met voorfilter om deMore Product Information