1PS- fasen scheidingspapier
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
2200-070 2200-090 2200-110 2200-125 2200-150 2200-185 2200-240 2200-270 2200-654
516-5201EA 49 EUR
516-5201 515-0086 515-0087 515-0088 515-0089 515-0090 515-5017 515-5018 WHAT2200-654
1PS- fasen scheidingspapier
Filters Filterpapier Fasescheidingspapier
Voor het scheiden van waterige en organische fasen. Hoogwaardig filtreerpapier, hydrofoob dankzij impregnering met gestabiliseerde siliconen. Houdt de waterige fase vast en laat oplosmiddelen door.
  • Er kan een oneindig aantal scheidingen gelijktijdig worden uitgevoerd
  • De doorstroming stopt automatisch wanneer het oplosmiddel volledig is doorgelopen; kan dienen ter vervanging van scheitrechters
Solvent extraction can be time-consuming and messy when numerous separations are required
Mixed phases are poured directly into the 1PS phase-separatingMore Product Information