Microglasvezelfilters zonder bindmiddel, klasse GF 6, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
10370002 10370003 10370004 10370005 10370006 10370007 10370008 10370010 10370011 10370012 10370018 10370019 10370020 10370050 10370043
515-0085EA 115 EUR
515-0085 515-9102 515-9103 513-5000 515-9105 515-9106 515-9107 515-9108 515-9114 513-0068 515-9111 515-9115 515-9113 513-0101 WHAT10370043
Microglasvezelfilters zonder bindmiddel, klasse GF 6, Whatman™
Filters Glasvezelfilters
Deze microvezelfilters gemaakt van borosilicaatglas zijn geschikt voor water- en afvalwateranalyse, met extreme retentie van fijne deeltjes en extra stevigheid.
  • Sub-micron filter retentie-efficiëntie om extreem kleine deeltjes vast te houden
  • Anorganisch bindmiddel voor extra stevigheid
  • Kan gebruikt worden als voorfilter voor dichte monsters