VWR®, kwantitatieve filterpapieren
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
516-0847EA 22.8 EUR
516-0847 516-0848 516-0849 516-0850 516-0852 516-0853 516-0854 516-0855 516-0856 516-0857 516-0267 516-0263 516-0269 516-0275 516-0268 516-0271 516-0270 516-0274 516-0272 516-0273 516-0264 516-0265 516-0266
VWR®, kwantitatieve filterpapieren
Filters Filterpapier Kwantitatief filterpapier
424: Filtratie van loodsulfide, ijzersulfide, zilversulfide, alkalicarbonaat, loodchromaat, arseen, antimoon, cadmium en voedingsmiddelen. Bepaling van het zandvlekafwerking in zuivelproducten. Bepaling van de witheid van pulp in papierfabrieken.
434: Analyse van zeer fijne neerslagen zoals looddioxide, calciumfluoride, nikkelsulfide, zinksulfide, koud bariumsulfaat en koperoxide. Bepaling van onoplosbare onzuiverheden in vetten, dierlijke en plantaardige oliën.
454: Retentie van zirkoniumhydroxide, aluminiumhydroxide, kobaltsulfide en andere grove of gelatineuze neerslagen.