Microbiologische media in ampullen
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
68107 4307 4352 68105 68106 68111 4302-N 4306-N
516-7967EA 135 EUR
516-7967 516-7964 516-9081 516-7965 516-7966 516-0423 516-9076 516-9077
Microbiologische media in ampullen
Media voor microbiologie Geprepareerde media voor microbiologie
Een grote verscheidenheid aan steriele ampulmedia voor gangbare microbiologische analyses, in ampullen van helder glas of plastic. Vooraf gemeten geleverd voor maximale efficiëntie en gemak. Voor openbaar afvalwater en drinkwater: MF-Endo en M-FC (met en zonder rosolzuur om de specificiteit van het medium voor fecale coliformen te helpen verhogen) media worden gebruikt bij het analyseren van watermonsters voor totale coliformen, fecale coliformen en E. coli. Voor eten en drinken: M-TGE-, HPC-, M-Green YM- en sinaasappelserumbouillons worden in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie gebruikt om eindproducten (en vloeistoffen die bij de vervaardiging van deze producten worden gebruikt) te kwalificeren om potentiële bederforganismen op te sporen. Trypticase-sojabouillon, M-TGE en HPC kunnen worden gebruikt om eindproducten en proceswater te testen op totale bacteriën in de farmaceutische en micro-elektronica-industrie. Pseudomonas en KF-Streptococcal bouillons zijn zeer selectieve media voor organismen in deze geslachten en worden gebruikt om monsters te controleren overal waar besmetting door deze organismen moet worden voorkomen.
  • Ampullen van 2 ml zijn een praktische, tijdbesparende hulp bij het kweken van micro-organismen op membraanfilters
  • Klaar voor gebruik, geen verdunningen nodig
  • Houdbaarheid tot 1 jaar bij 2 tot 8 °C
  • Voldoen aan Membrane Filter (MF) Technique Standard Methods-vereisten met ampullen van 2 ml (vereisten waarnaar wordt verwezen in Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 1992 APHA, AWWA, WEF, 20th Edition)