Membraanfilters
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
R2PJ047
516-8912EA 699 EUR
516-8912
Membraanfilters
Filters Membraanfilters
Sterke, chemisch bestendige membranen voor luchtbewaking en monstername in agressieve omgevingen.
  • Voor gravimetrische bepalingen met lage tarramassa
  • Ideaal voor filtratie van gas en/of organische oplosmiddelen
  • Ondersteunde membranen bieden meer duurzaamheid voor gevaarlijke testomgevingen of zure aerosolbewaking
Teflo membraan: PTFE met PMP-steunring. Typische aerosolretentie: 1 en 2 µm: 99,99%; 3 µm: 99,79%.
TF (PTFE) membraan: PTFE op een PP-steun.
Typical aerosol retention: 0,5; 1 and 2 µm: 99,99%