Centrifugebuisjes, Microsep™ Advance

Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

MCP003C46 MCP003C41 MCP010C46 MCP030C41 MCP010C41 MCPM45C68 MCPM45C67 MCPM02C68 MCPM02C67 MCP100C46 MCP100C41 MCP030C46 MCP001C41 MCP001C46
516-0371EA 874 EUR
516-0371 516-0370 516-0373 516-0374 516-0372 516-0383 516-0382 516-0381 516-0378 516-0377 516-0376 516-0375 516-9920 516-0485
Centrifugebuisjes, Microsep™ Advance
Filters Centrifugefilters
Deze centrifugale apparaten zorgen voor een nauwkeurige en snelle terugwinning van microliter concentraatvolumes.

  • Hoge terugvorderingen, meestal meer dan 90%
  • Deadstop om te voorkomen dat monsters droogdraaien
  • Past op centrifuges die geschikt zijn voor standaard buizen van 17×100 mm

Toepassingen: Concentreer verdunde eiwitmonsters voorafgaand aan elektroforese. Wissel buffer uit en verwijder zout in monsters. Verwijder eiwitten en deeltjes uit monsters voor HPLC-analyse van medicijnen, aminozuren en antilichamen. Isoleer verbindingen met laagMore Product Information
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR