Filterplaten, 96-well, voor multiplexing, AcroPrep™ Advance
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
8019 8049 8029 8027
518-0022EA 304 EUR
518-0022 738-0111 518-0023 518-0025
Filterplaten, 96-well, voor multiplexing, AcroPrep™ Advance
Microplaten Filtreerplaten
De AcroPrep™ Advance-filterplaatportfolio omvat een verscheidenheid aan membraantypes en poriegroottes om de best mogelijke prestaties te bieden voor een breed scala aan monstervoorbereiding en screeningtoepassingen met hoge doorvoer. AcroPrep™ Advance-filterplaten zijn ideaal voor concentratie, zuivering en ontzouting van eiwitten en peptiden, toepassingen op basis van parels en chromatografiehars, grove fractionering en lysaatklaring, en algemene filtratie.
  • Gladde putwand zorgt voor een efficiënt herstel van de parels, waardoor reproduceerbare resultaten
More Product Information