Büchner trechters
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
437 438 439 440 441 442 443 445
519-2361EA 19 EUR
519-2361 519-2362 519-2363 511-0008 519-2364 519-2365 519-2366 519-2367
Büchner trechters
Trechters Filtertrechters Büchner-trechters
PP, Wit.
  • Robuust en lichtgewicht
  • Boven- en onderkant kunnen uit elkaar worden genomen voor gemakkelijke reiniging
For filter paper or membrane filtration discs.