Centrifuges, tafelmodel, geventileerd/gekoeld, ROTINA 420 / 420R
Leverancier: Hettich
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
4701 4706
521-1155EA 5590 EUR
521-1155 521-1156
Centrifuges, tafelmodel, geventileerd/gekoeld, ROTINA 420 / 420R
Centrifuge Tafelmodel centrifuges
Hoogwaardige, compacte centrifuges ontwikkeld voor grotere monstervolumes.
  • Gebruiksvriendelijke centrifuge met automatische dekselvergrendeling, ergonomisch en geavanceerd bedieningspaneel, 98 instelbare programma's, eenvoudig vervangbare rotoren
  • Metalen behuizing en deksel, roestvrijstalen centrifugeerkamer, raampje in het deksel
  • Veiligheidsvoorzieningen: dekselvergrendeling en dekselhouder tijdens rotorrun, noodontgrendeling van het deksel, beveiliging tegen het dichtvallen van het deksel, beveiliging tegen oververhitting van de motor, beveiliging
More Product Information