Veelzijdige microcentrifuges met hoge snelheid, 5430 / 5430 R (General Lab Product)
Leverancier: EPPENDORF
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
5428000.610 5427000.015 5427000.210 5427000.415 5427000.610 5428000.010 5428000.205 5428000.410 5427000.178
521-2647EA 7620 EUR
521-2647 521-4287 521-2634 521-2635 521-4288 521-2636 521-2646 521-2637 521-2785
Veelzijdige microcentrifuges met hoge snelheid, 5430 / 5430 R (General Lab Product)
Centrifuge Microcentrifuges
Deze unieke cross-over centrifuges combineren de beste eigenschappen van een microcentrifuge (klein oppervlak) en een multifunctionele centrifuge (veelzijdig) in één instrument.
  • Kunnen worden voorzien van 12 verschillende rotors voor vele toepassingen (microbuisjes, PCR-strips, cryobuisjes, conische buisjes, PCR-platen, deepwellplaten, objectglaasjes)
  • Vijf programmatoetsen voor eenvoudige toegang tot routineprogramma's
  • Slaat tot 50 gebruikergedefinieerde programma's op
  • Soft-touch sluiting van het deksel met één vinger voor een ergonomische werking
More Product Information