Centrifuges, Multifuge™ X4/X4R Pro
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
75009900 75009915 75016066 75016067 75016077 75016087
521-2728EA 5943 EUR
521-2728 521-2730 521-2735 521-2736 521-2739 521-3499
Centrifuges, Multifuge™ X4/X4R Pro
Centrifuge Tafelmodel centrifuges
Verwerkt een reeks algemene toepassingen, waaronder celkweek, microplaat, bioproductie, bloedscheiding en microbiologie met de Thermo Scientific™ Multifuge™ X4 Pro-centrifugeserie met nieuwe touchscreentechnologie, waardoor dagelijkse taken eenvoudiger worden.
  • Verwerkt tot 40 conische buisjes van 50 ml, 196 bloedbuisjes van 5/7 ml, 24 microplaten
  • Verwerk klinische protocollen, celkweektoepassingen en verwerking van microplaten
  • Moderne, intuïtieve touchscreen-interface maakt gemakkelijke toegang en programmering mogelijk voor snellere resultaten
  • Vuurtoren-
More Product Information