VWR®, Centrifugebuizen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
525-0178EA 21.5 EUR
525-0178 525-0179 525-0180 525-0181 525-0182
VWR®, Centrifugebuizen
Buisjes Centrifugebuisjes
PTFE, ronde bodem, glad oppervlak, zonder schroefdop.
  • Inert
  • Bestand tegen krachten tot 12500×g
  • Uitstekende chemische bestendigheid
Geschikt voor gebruik bij hoge en lage temperaturen (-200 tot +280 °C).