VWR®, Centrifugebuizen, Vrijstaand, met Platte Schroefdoppen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
525-0633EA 138 EUR
525-0633 525-0635 525-0634
VWR®, Centrifugebuizen, Vrijstaand, met Platte Schroefdoppen
Buisjes Centrifugebuisjes
Vervaardigd uit hoogwaardig USP klasse 6 gammabestendig, helder polypropyleen met HDPE-schroefdop.
  • Langere schroefdoppen
  • Gemakkelijk leesbare zwarte schaalverdelingen zijn nauwkeurig tot ±2%
  • Groot, onuitwisbaar, matwit bedrukt schrijfgedeelte
  • Zowel de schaalverdeling als de schrijfvlakken zijn chloroformbestendig
  • Autoclaveerbaar bij 121 °C en invriesbaar tot –80 °C
  • Waterdicht
  • Tijdens het invriesproces is het beter om een plastic rek te gebruiken
  • Tijdens het centrifugeren op hoge snelheid is het beter om geschikte rotoradapters te gebruiken