VWR®, Rekken voor centrifugebuizen en flessen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
525-0741EA 31.2 EUR
525-0741 211-0197 525-0742
VWR®, Rekken voor centrifugebuizen en flessen
Rekken Tube Racks
Staaldraad met een epoxy coating.
  • Geribbelde basis voor betere stabiliteit van de buisjes
  • Zeer goede chemische bestendigheid
Rekken voor centrifugeerbuisjes van 15 en 50 ml en centrifugeerflessen van 250 ml. Kunnen ook voor alle andere types buisjes worden gebruikt.