VWR®, Opbergdozen voor microbuisjes
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
525-0925EA 62.9 EUR
525-0925 525-0926 525-0927 525-0928 525-0929 525-0930 525-0931 525-0932 525-0933 525-0934 525-0935 525-0936 525-0937 525-0938 525-0939 525-0940 525-0941
VWR®, Opbergdozen voor microbuisjes
Dozen Dozen voor cryobuisjes
PP.
  • Highly transparent, with bold identifying colours and a distinctive wave design
  • Uniform wells with location ID; capacity indicated on the outside of the box
  • Black light-tight version available for light-sensitive samples
  • Frosted labelling patch
  • Alphanumeric identification on the bottom
Compact oppervlak voor de opslag van microbuisjes en cryogene vials. Opslag van microbuisjes of cryogene vials van 1,5 of 2,0 ml. Met een eenvoudig te openen nauwsluitend deksel. Past in de meeste standaard vriesrekken.
Leveringsinformatie: DeMore Product Information