VWR®, reageerbuisrekken, Mega, voor buisjes van 18 tot 20 mm
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
525-1594EA 81.1 EUR
525-1594 525-1595
VWR®, reageerbuisrekken, Mega, voor buisjes van 18 tot 20 mm
Rekken Tube Racks
Deze volledig gemonteerde megaracks van polypropyleen zijn ideaal voor laboratoria met een hoge verwerkingscapaciteit die grote monsteropslag vereisen.
  • Slaat een grote hoeveelheid monsters op, waardoor er geen meerdere rekken nodig zijn
  • Alfanumeriek raster voor het snel lokaliseren en ophalen van buizen
Gemaakt van Robuust, lichtgewicht materiaal voor eenvoudig vervoer.