Flessen, Florentine met NS hals
Leverancier: SciLabware
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
FD50/4RE FD250/4RE FD500/4RE FD1L/4RE FD2L/4RE FD250/3 FD100/3 FD100/4RE FD500/3 FD1L/3
201-8404EA 40.3 EUR
201-8404 201-8403 201-8406 201-8401 201-8009 201-8402 531-0741 201-2374 BIBBFD500/3 BIBBFD1L/3
Flessen, Florentine met NS hals
Kolven Kolven voor rotatieverdampers
PYREX®, borosilicaatglas.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Ideaal voor gebruik met roterende verdampers. Groot oppervlak voor snelle verdamping. Robuuste zware wandconstructie voor extra stevigheid. Florentijnse vorm zorgt voor eenvoudige verwijdering van vaste resten.