VWR®, Scheitrechters, Squibb
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
532-0018EA 49.2 EUR
532-0018 532-0029 532-0019 532-0020 532-0021 532-0022 532-0023 532-0024 532-0025 532-0026 532-0027 532-0028
VWR®, Scheitrechters, Squibb
Trechters Scheitrechters
Borosilicaatglas 3.3 met NS-PE-stop.
  • Met of zonder schaalverdeling
  • Kraan met PTFE-sleutel
  • Zeer goede chemische en temperatuurbestendigheid
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable