VWR®, Septa 12 mm
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
548-0480AEA 46.4 EUR
548-0480A 548-0111A 548-0476A 548-0108A 548-0475A 548-0112A 548-0479A 548-0477A
VWR®, Septa 12 mm
Tussenschoten
Bijna alle septa hebben één gelamineerde zijde met PTFE (hoge chemische bestendigheid) en vormen een inerte barrière tussen dragermateriaal en monster.
  • Geschikt voor een breed scala aan doppen
  • Gemakkelijk wisselen
  • Verschillende hardheden en septadiktes beschikbaar
Septa-keuze is afhankelijk van de toepassing.