VWR® ND24, EPA-vials met schroefhals
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
548-0154EA 63 EUR
548-0154 548-0156 548-0640 548-9025
VWR® ND24, EPA-vials met schroefhals
flesjes
Deze vials zijn geschikt voor gebruik met instrumenten van de volgende fabrikanten: Agilent, Dionex, Shimadzu, Tekmar, Thermo Scientific, Varian.
  • Alle typen EPA-vials kunnen worden geleverd met een certificaat van reinheid dat met name nodig kan zijn voor TOC-analyse - tegen een meerprijs
  • EPA-vials kunnen worden besteld met elk type reeds voorgeschroefde ND24-schroefafdichting