VWR® Safe-T-Flex, doppen voor reageerbuisjes
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
548-0710EA 63.2 EUR
548-0710 548-0711 548-0712 548-0713 548-0723 548-0724 548-0725 548-0726 548-0727 548-0728 548-0729 548-0730 548-0731 548-0732 548-0733 548-0734 548-0735 548-0736 548-0737 548-0714 548-0715 548-0716 548-0717 548-0718 548-0719 548-0720 548-0721 548-0722
VWR® Safe-T-Flex, doppen voor reageerbuisjes
Sluitingen Reageerbuissluitingen
Safe-T-Flex-doppen hebben een uniek, flexibel, oversluitend ontwerp, vergrendelen veilig aan de buitenkant van de buislip en kunnen met één hand worden verwijderd. Een goede afdichting garandeert de integriteit van het monster en voorkomt morsen of verdampen van serummonsters. Deze speciale afdichting beschermt tegen de aerosolen van zeer besmettelijke organismen zoals tuberculose en het HTLV-III-virus. Ze zijn voorzien van een kleurcode voor eenvoudige identificatie van het monster en om kruisbesmetting te helpen voorkomen. De bovenkant van elke dop kan ook worden genummerd of geëtiketteerdMore Product Information