Monstervials in Vial File®, WHEATON®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
224952 224891 224892 W224693 W224694 W224695 W224696 W224896 W224897 W224954 W224955
548-2161EA 168 EUR
548-2161 548-2190 548-2191 WHEAW224693 WHEAW224694 WHEAW224695 WHEAW224696 215-3494 WHEAW224897 WHEAW224954 WHEAW224955
Monstervials in Vial File®, WHEATON®
flesjes
Heldere vials zijn vervaardigd van laag extraheerbaar borosilicaatglas, amberkleurige vials van borosilicaatglas.
  • PS-verpakking met verdelers, schuiminzetstukken en alfanumerieke indexkaart ordenen en beschermen vials
  • Heldere vials conform vereisten van ASTM E438 type I, klasse A en USP type I
  • Amberkleurige vials conform vereisten van USP type I voor lichtdoorlaatbaarheid ter bescherming van lichtgevoelige producten
  • Doppen bevestigd aan vials