Naaldreinigingsconcentraat en draden
Leverancier: HAMILTON BONADUZ
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
18311 76620 18310 18300 18301 18302 18303 18304 18306
549-1250EA 105 EUR
549-1250 549-1251 549-1249 549-1244 549-1245 549-1246 549-1247 549-1248 HAMI18306
Naaldreinigingsconcentraat en draden
Reinigingsmiddelen Detergenten en oppervlaktereinigers
Voor het reinigen van spuiten kunt u het beste een oplosmiddel gebruiken waarvan bekend is dat het effectief is bij het oplossen. Idealiter zou het oplosmiddel niet-alkalisch, niet-fosfaat- en niet-detergentgebaseerd zijn.
  • Biologisch afbreekbaar, fosfaatvrij reinigingsconcentraat dat geschikt is voor veel gangbare monstertypes
  • Voor sommige naaldobstructies kan mechanische reiniging nodig zijn
Hiervoor kunnen wolfraamreinigingsdraden van verschillende afmetingen worden gebruikt. Ze kunnen door de naald worden gehaald om een verstopping te verhelpen.