VWR®, TLC-glasplaten, Silica HP, ongemodificeerde lagen

Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

551-0007EA 191 EUR
551-0007 551-0012 551-0015 551-0016 551-0025
VWR®, TLC-glasplaten, Silica HP, ongemodificeerde lagen
TLC-platen
Deze TLC-glasplaten hebben een uitstekend scheidingsrendement dankzij een geoptimaliseerde deeltjesgrootteverdeling.

  • Specifieke verfbaarheid en slijtvastheid op basis van een geoptimaliseerd bindmiddelsysteem
  • Goede bevochtigbaarheid voor exacte kleurresultaten, zelfs met 100% waterige detectiereagentia

Specifiek oppervlak (BET): ~500 m²/g

Specifiek porievolume: 0,75 ml/g

Deeltjesgrootte: 5 - 17 µm
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR