Glazen capillairen en micropipetten met maatverdeling, voor eenmalig gebruik
Leverancier: CAMAG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
022.7142 022.7718 022.7725 022.7726 022.7727 022.7729 022.7730 022.7731 022.7732 022.7733 022.7734
552-0061EA 62.1 EUR
552-0061 552-0039 552-0040 552-0041 552-0042 552-0043 551-7730 551-7731 551-7732 551-7733 551-7734
Glazen capillairen en micropipetten met maatverdeling, voor eenmalig gebruik
Pipetten Micro-capillairen
Glazen capillairen voor eenmalig gebruik voor het handmatig laden van monsters van 0,5, 1, 2, 5 of 10 µl. Zijn draagbaar en kunnen worden gepositioneerd met de multifunctionele spotgeleider (551-4230). Kunnen ook worden gebruikt met de universele capillairhouder (552-0044). Glazen micropipetten van 5 µl zijn geschikt voor kwalitatieve analyse op conventionele TLC-lagen.
  • Kleurgecodeerde flacons
  • Handig en gebruiksvriendelijk
  • Micropipetten zijn voorzien van een maatverdeling in microliters