Capillairdispensers
Leverancier: CAMAG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
022.7650 022.7655 022.7660 022.7661 022.7662 022.7665 022.7770 022.7771 022.7772 022.7775 022.7786
552-0062EA 843 EUR
552-0062 552-0063 552-0064 552-0065 552-0066 552-0067 552-0068 552-0069 552-0070 552-0071 552-0044
Capillairdispensers
TLC-plaatapplicators
Een compacte capillairdispenser die afzonderlijk kan worden gebruikt of op de Nanomat. Uitgerust met navulbare dispensermagazijnen die eenvoudig opnieuw kunnen worden gevuld vanuit banden met 100 capillairen. Wegwerp-capillairpipetten op banden zijn verkrijgbaar als verpakkingen van 500 (5 banden) en in grootten van 0,5; 1,0; 2,0 en 5,0 µl.
  • Eenvoudig en handig in gebruik
  • Alle componenten van het oude en het nieuwe systeem zijn onderling uitwisselbaar
* Omvat een universele capillairhouder (552-0044), een dispensermagazijn voor capillairen van 1,0 µl (5More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable