HPLC-kolommen, Accucore™-RP-MS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
17626-012105 17626-152130 17626-013005 17626-014005 17626-032130 17626-052130 17626-053030 17626-054630 17626-102130 17626-103030 17626-104630 17626-153030 17626-154630
554-1945EA 0 EUR
554-1945 554-1888 554-1946 554-1947 554-1870 554-1882 554-1883 554-1884 554-1885 554-1886 554-1887 554-1889 554-1890
HPLC-kolommen, Accucore™-RP-MS
Kolommen voor chromatografie
Deze kolommen zijn geoptimaliseerd voor MS-detectie met een uitstekende combinatie van snelheid en kwaliteit van scheiding. RP-MS biedt een iets lagere retentie dan C18 en is, in combinatie met hoge efficiëntie en lage peak-tailing, de fase van eerste keus voor MS-detectie. Op basis van Core Enhanced Technology realiseren ze snelle scheidingen met hoge resolutie zonder de verhoogde tegendrukken die vereist zijn door sub-2 µm-deeltjes.
  • Lagere tegendrukken
  • Uitstekende piekvormen
These columns are optimised for MS detection with an excellent combinationMore Product Information