HPLC-kolommen, Accucore™-C18
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
17126-014005 17126-012105 17126-013005 17126-032130 17126-033030 17126-034630 17126-052130 17126-053030 17126-054630 17126-102130 17126-103030 17126-104630 17126-152130 17126-153030 17126-154630 17126-101030
554-1944EA 0 EUR
554-1944 554-1942 554-1943 554-1858 554-1859 554-1860 554-1861 554-1862 554-1863 554-1864 554-1865 554-1866 554-1867 554-1868 554-1869 554-2564
HPLC-kolommen, Accucore™-C18
Kolommen voor chromatografie
Deze kolommen bieden optimale retentie voor niet-polaire verbindingen en scheiding van een breed scala aan analyten. Op basis van Core Enhanced Technology realiseren ze snelle scheidingen met hoge resolutie zonder de verhoogde tegendrukken die vereist zijn door sub-2 µm-deeltjes.
  • Lagere tegendrukken
  • Hydrofoob interactiemechanisme
Rugged 2.6 µm solid core particles ensure high efficiencies and enable compatibility with both HPLC and UHPLC platforms. The high bonded phase coverage provides optimal retention of a broad range of non-polar analytes acrossMore Product Information