Monsterinjectoren, Rheodyne®
Leverancier: IDEX RHEODYNE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
3725I-038 7725I 8125
554-1545EA 3690 EUR
554-1545 554-2152 554-2168
Monsterinjectoren, Rheodyne®
Ventielen Injectieventielen
Handmatige monsterinjectoren hebben twee standen: 'Laden' en 'Injecteren'. Met de stand 'Laden' kunt u een monster laden in de monsterlus of monsterkamer. Gewoonlijk wordt een injectiespuit gebruikt voor het laden van monsters in de monsterinjector. Na het laden kunt u de hendel van de monsterinjector handmatig naar de stand 'Injecteren' draaien om het geladen monster op een kolom te spoelen.
* MBB™ ( Make-Before-Break): modellen met het gepatenteerde MBB-ontwerp van Rheodyne zorgen voor een ononderbroken stroom bij het schakelen tussen de standen 'Laden' en 'Injecteren'.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable