HPLC-kolommen, Accucore™- 150-C4 en 150-C18
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
16526-157569 16526-012105 16526-013005 16526-014005 16526-032130 16526-052130 16526-102130 16526-103030 16526-104630 16526-152130 16526-154630
554-2427EA 1420 EUR
554-2427 554-2412 554-2413 554-2414 554-2415 554-2418 554-2421 554-2422 554-2423 554-2424 554-2426
HPLC-kolommen, Accucore™- 150-C4 en 150-C18
Kolommen voor chromatografie
Op basis van Core Enhanced Technology realiseren deze kolommen snelle scheidingen met hoge resolutie van peptiden en eiwitten en genereren slechts 50% van de tegendruk van kolommen verpakt met sub-2 µm-materialen.
  • Snelle scheiding van biomoleculen
  • Robuuste en gebruiksvriendelijke analytische en nanoschaal-kolommen