Resveratrol, Millipore®
Leverancier: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Synoniemen: trans-3,4,5-Trihydroxystilbene, (E)-5-(4-Hydroxystyryl)benzene-1,3-diol
554325-25
554325-25EA 87 EUR
554325-25
Resveratrol, Millipore®
Resveratrol
Formule: C₁₄H₁₂O₃
Smeltpunt: 260 °C
Dichtheid: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00133799
CAS nummer: 501-36-0
Merck Index: 12,08326