Spuiten voor automatische monsternemer
Leverancier: Trajan Scientific and Medical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
000400 000410 000415 000610 001800 001804 001810 001814 001821 001822 002800 002804 002805 002810 002812 002813 002814 002815 002821 002822 002824 002826 002827 002829 002831 002838 003668 004665 004668 005668 002820 002811 002816
549-0382EA 154 EUR
549-0382 562-1002 549-0391 549-0383 549-0371 562-1014 562-1015 562-1016 549-0374 568-0344 562-1034 562-1035 549-0384 549-0372 549-0373 568-0346 562-1036 562-1037 549-0375 568-0349 568-0350 549-0376 568-0351 549-0394 568-0352 568-0353 549-0377 549-0388 549-0378 549-0379 568-0348 568-0345 568-0347
Spuiten voor automatische monsternemer
Spuiten Injectiespuiten voor chromatografie
Voor HP7673, 7683, 7693A en 6850ALS.
Gas tight
Suitable for use with Merlin Microseal™ injector.