VWR®, Veiligheidsafvaldoppen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
590-0043EA 98.9 EUR
590-0043 590-0044 590-0045 590-0046
VWR®, Veiligheidsafvaldoppen
Sluitingen Veiligheidsdoppen en veiligheidsafvaldoppen
Verzamel het afval van uw solventen veilig, zonder blootgesteld te worden aan gevaarlijke gassen en solventdampen. Hoogwaardige materialen (PTFE, PP) zorgen voor maximale veiligheid voor uw laboratoriumpersoneel en -omgeving.
  • Aanbevolen voor HPLC-systemen
  • Chemisch bestendig tegen agressieve organische solventen
  • Slangaansluiting voor bv. lekvrije aansluiting van diverse HPLC-instrumenten (alleen voor veiligheidsafvaldoppen met slangaansluitingen)
Bestelinformatie: De luchtuitlaatfilter moet afzonderlijk besteld worden.