VWR® Blue-Steel, digitale timer, één kanaal
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
609-0225EA 70.5 EUR
609-0225
VWR® Blue-Steel, digitale timer, één kanaal
Timers Digitale timers
Deze timer heeft een modern ontwerp, een gepolijste metalen behuizing en een rubberen achterkant.
  • Timingcapaciteit: 99 minuten 59 seconden
  • Functies: Tel op of tel af
  • Automatisch Bounceback™-geheugen voor herhaalde timing: Zelfs als de timer is uitgeschakeld, behoudt hij het geprogrammeerde tijdsinterval
  • Het geheugen keert met een druk op de toets terug naar de eerder geprogrammeerde instelling
  • Alarm: Piepduur van 60 seconden
  • Automatische uitschakeling na 2 minuten inactiviteit
  • Grote toetsen en een groot display maken het eenvoudig om de tijd in te stellen