Mechanische chronometers Amigo
Leverancier: HANHART
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
141.0134-00 141.6434-00
609-1241EA 173 EUR
609-1241 609-0147
Mechanische chronometers Amigo
Timers Analoge stopwatches
Mechanische stopwatches met ABS-behuizing.
  • Winder op de rug met lanyard
  • Schokbestendige beweging van de pinhefboom
  • Robuuste ABS-behuizing met koord om rond de nek te hangen
  • 30 of 60 minuten met stappen van ¹/₅ seconden
  • Drie gekleurde drukknoppen: Start / Stop en reset