Analytische balansen, Quintix®
Leverancier: Sartorius Balances
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
QUINTIX125D-1S QUINTIX35-1S QUINTIX65-1S QUINTIX125D-EU
611-3290EA 7380 EUR
611-3290 611-3291 611-3292 611-3865
Analytische balansen, Quintix®
Balansen en Weegschalen
Een serie ergonomische balansen die zijn ontworpen voor eenvoudige, intuïtieve bediening, met een groot aanraakscherm, logische pictogrammen en duidelijke tekstaanwijzingen. Naast de standaard toepassingen zoals algemeen wegen, dichtheid, percentage, controleweging, maximale belasting ('peak hold'), tellen en middelen, biedt de Quintix®-serie ook mengen, bestanddelen, statistieken en conversiefuncties. Resultaten kunnen via een mini-USB-interface worden doorgestuurd naar een printer of naar een computer, waarbij deze zonder extra software rechtstreeks in een Microsoft Excel®-spreadsheetMore Product Information