VWR® TA Professional, analytische weegschalen met touchscreen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
611-3677EA 2370 EUR
611-3677 611-3684 611-3686 611-3683 611-3679 611-3681 611-3674 611-3676 611-3828 611-3829 611-3830 611-3831
VWR® TA Professional, analytische weegschalen met touchscreen
Balansen en Weegschalen
Laboratoriumanalytische weegschalen met 5" kleurentouchscreen met geavanceerde toepassingen en grote databases voor professioneel wegen. De gebruiker heeft eenvoudig en intuïtief toegang tot weegschaalfuncties via interactieve, pictogramgestuurde menu's die zorgen voor efficiënt en productief wegen. Weegschalen kunnen worden gebruikt door maximaal 10 verschillende gebruikers, elk met hun eigen aanpasbare instellingen en wachtwoordbeveiliging. Ideaal voor laboratoria die moeten voldoen aan GLP. Alle modellen hebben een roestvrijstalen bovenpan.
  • Interne en externe kalibratie (optioneel
More Product Information