VWR® Professional TP / TPW, precisieweegschalen met touchscreen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
611-3692EA 1480 EUR
611-3692 611-3693 611-3688 611-3689 611-3690 611-3694 611-3700 611-3701 611-3695 611-3696 611-3697 611-3703 611-3698 611-3699 611-3704 611-3706 611-3826 611-3827 611-3858 611-3857 611-3861 611-3862 611-4677 611-4678
VWR® Professional TP / TPW, precisieweegschalen met touchscreen
Balansen en Weegschalen
VWR® Professional precisieweegschalen zijn ideaal voor een breed scala aan laboratoriumweegtaken, ze zijn ontworpen voor omgevingen met meerdere gebruikers (elk gebruikersprofiel heeft wachtwoordbeveiliging). Deze interactieve balansen, die een interne database hebben om gegevens en droogmethoden op te slaan, helpen de efficiëntie en productiviteit te verbeteren. Alle professionele modellen hebben een 5" touchscreen met pictogramgestuurd menu, qwerty-toetsenbord en een roestvrijstalen bovenpan. Modellen zijn GLP-opgesteld, met opslag van balans-, project- en gebruikersidentificatiegegevens,More Product Information