VWR®, Weegflessen, glas
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
611-3817EA 13.3 EUR
611-3817 611-3818 611-3819 611-3820 611-3821 611-3822
VWR®, Weegflessen, glas
Flessen Weegflessen
Borosilicaatglas 3.3, laag model.
  • Verwisselbaar geslepen deksel met knop
  • Wit schrijfveld
  • Bestendig tegen chemicaliën en thermische schokken
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable