Precisiebalansen, Cubis® II hoge capaciteit
Leverancier: Sartorius Balances
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MCA12201S0-CEU MCA12201S0-S00 MCA20201S0-CEU MCA20201S0-S00 MCA32202P0-S00 MCA36201S0-CEU MCA36201S0-S00 MCA70201S0-CEU MCA70201S0-S00 MCE12201S0-CEU MCE12201S0-S00 MCE32202P0-S00 MCE36200S0-CEU MCE36200S0-S00 MCE36201S0-CEU MCE36201S0-S00
611-4685EA 9370 EUR
611-4685 611-4686 611-4697 611-4698 611-4720 611-4725 611-4726 611-4747 611-4748 611-4753 611-4754 611-4774 611-4777 611-4778 611-4779 611-4780
Precisiebalansen, Cubis® II hoge capaciteit
Balansen en Weegschalen
Het Cubis® II-assortiment heeft een modulair ontwerp waarmee de klant de componenten kan kiezen die passen bij het toepassingsgebied dat van belang is. For the customer, this configurable concept delivers quality weighing, together with a high degree of flexibility, without having to invest in expensive equipment that has features that may never be required.
  • Snel en eenvoudig gemotoriseerd automatisch nivelleren, voor weegmodules tot 8,2 kg, eenheden boven 8,2 kg hebben handmatige nivellering
  • Gesture control-sensor herkent vier gebaren, hiermee kan de
More Product Information