VWR®, dotprinter voor VWR®-balansen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
611-4790EA 562 EUR
611-4790
VWR®, dotprinter voor VWR®-balansen
Printers Document Printers
De TX-110 biedt snelle dotprinting en beschikt over een 184x64 OLED-display.
  • Afdrukken zijn geschikt voor langdurige bewaring
  • ISO/GLP-compatibele gegevensafdruk
  • Ingebouwde realtime klok
  • Monsternaam en batchnummer kunnen worden ingevoerd en afgedrukt
  • Som-, gemiddelde- en formuleringsfunctie