Analytische balansen, Entris® II advanced
Leverancier: Sartorius Balances
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
BCA124-1S BCA124I-1S BCA224-1S BCA224I-1S BCA324I-1S BCA64-1S BCA64I-1S BCA124I-1CEU BCA224I-1CEU BCA324I-1CEU BCA64I-1CEU
611-4844EA 3110 EUR
611-4844 611-4845 611-4852 611-4853 611-4858 611-4869 611-4870 611-4883 611-4891 611-4897 611-4909
Analytische balansen, Entris® II advanced
Balansen en Weegschalen
Entris® II Advanced-analytische balansen zijn voorzien van isoCAL, een intuïtief grafisch touchscreen en 13 ingebouwde applicaties. Zeer nauwkeurige resultaten worden gegarandeerd via de monolithische weegceltechnologie. Hoge chemische bestendigheid wordt gegarandeerd door het gebruik van onderdelen van slijtvast PBT, roestvrij staal en glas. Geïntegreerde beschermingssystemen verhogen de betrouwbaarheid van weegresultaten: Drie configureerbare niveaus bepalen geldige weeggegevens en zorgen ervoor dat alleen geldige gegevens worden overgedragen naar externe apparaten.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable