VWR®, Weegboten, steriel
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
611-4672EA 98.3 EUR
611-4672 611-5272 611-5273 611-5274
VWR®, Weegboten, steriel
Schuitjes Weegschuitjes
Deze wegwerpbootjes zijn flexibel en hebben gladde oppervlakken voor nauwkeurige uitgietingen met minimaal monsterverlies. Ideaal voor toepassingen waarbij er sprake is van kruisbesmetting en 'schoon' een noodzaak is in biowetenschappelijk onderzoek, voeding, biofarmaceutische, milieu- en moleculaire onderzoeksomgevingen. Vervaardigd uit FDA food grade PS en verpakt in een cleanroom.
  • Gesteriliseerd met elektronenstralen
  • Traceerbaarheid van lotnummers voor kwaliteitsborging
  • Biologisch inert en bestand tegen verdunde en zwakke zuren, waterige oplossingen,