Cubis® II Semi-Microbalansen
Leverancier: Sartorius Balances
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MCA226S3S0 MCA225P3S01 MCE225P3S0H MCA225P3S099 MCA225S3CEP99 MCE225S3S0 MCA226S3CE1H MCE225S3S0H MCE225S3CE MCA225P3CE99 MCA125S3CE99H MCA225P3CE1H MCA125S3CEH MCA125S3S0H MCA226S3S0H MCA225S3S0H MCA225S3S099 MCA226S3CE99H MCE225S3CEH MCA125S3CE99 MCA125S3S099 MCA125S3S099H MCA225S3CE99H MCE125S3S0 MCA225P3S0H MCE225P3S0 MCA125S3S01 MCA226S3S099 MCA225P3CE1 MCA125S3CE1 MCA226S3S01 MCA226S3CE1 MCA125S3CE1H MCA225P3S01H MCA226S3S01H MCA226S3CE99 MCA225S3CE1 MCA225P3CEH MCA225S3S01 MCA125S3S0 MCA225P3CE99H MCA225S3CE1H MCE125S3S0H MCA225S3S0 MCA226S3CE MCA225S3S099H MCE225P3CEH MCA225P3S099H MCA225P3CE MCA226S3CEH MCE225P3CE MCA225S3CEH MCA125S3CE MCA226S3S099H MCA225S3S01H MCA125S3S01H MCA225P3S0 MCA225S3CE MCE125S3CEH MCE125S3CE
611-5728EA 25370 EUR
611-5728 611-5809 611-5757 611-5807 611-5799 611-5752 611-5738 611-5751 611-5756 611-5773 611-5790 611-5774 611-5789 611-5777 611-5769 611-5741 611-5743 611-5736 611-5755 611-5791 611-5779 611-5778 611-5801 611-5764 611-5805 611-5758 611-5781 611-5771 611-5775 611-5793 611-5727 611-5739 611-5792 611-5808 611-5726 611-5737 611-5803 611-5817 611-5745 611-5782 611-5772 611-5802 611-5763 611-5746 611-5740 611-5742 611-5761 611-5806 611-5776 611-5735 611-5762 611-5800 611-5794 611-5770 611-5744 611-5780 611-5810 611-5804 611-5767 611-5768
Cubis® II Semi-Microbalansen
Balansen en Weegschalen
Semi-microbalansen hebben een afleesbaarheid van 0,01 mg of 10 µg en een maximaal weegvermogen van maximaal 220 g.
  • Superieure weegprestaties: Snelle meettijd en nauwkeurige weegresultaten zijn gegarandeerd dankzij het monolithische weegsysteem van de volgende generatie en de technische oplossing die omgevingsveranderingen compenseert
  • Geen problemen meer met geladen monsters: De glazen windschermen met geleidende laag voorkomen externe elektrostatische effecten en de ingebouwde ionisator elimineert effectief elektrostatische ladingen van monsters
More Product Information